Kluczowe dokumenty
Z699020
Orange serum Broth
pkg of 50 ea
Synonim(y):
agar z surowicą pomarańczową, bulion sojowy tryptonowy
About This Item
Kod UNSPSC:
41111700
NACRES:
NB.79
opakowanie
ampule of 50 × 2 mL
pkg of 50 ea
producent / nazwa handlowa
Maine Mfg 10496104
Zastosowanie
food and beverages
Opis ogólny
Organizmy znane z rozwoju w sokach o pojedynczej mocy i sokach zagęszczonych to bakterie kwasu mlekowego i octowego oraz drożdże. Lactobacillus, Leuconostoc i drożdże zostały zidentyfikowane jako organizmy powodujące psucie przez wielu autorów. Stwierdzono, że surowica pomarańczowa o pH 5,4 do 5,6 daje maksymalną liczbę wszystkich rodzajów organizmów powodujących psucie się w kulturach mieszanych i w testach porównawczych pojedynczych kultur.
Niskie pH roztworu testowego zwykle uniemożliwia rozwój innych mikroorganizmów, które nie mogą przetrwać w warunkach niskiego pH. Dlatego rozwijające się kolonie są uważane za organizmy problematyczne.
Skład.
Na litr wody, dostosowany do pH 5,6 w 25oC
  • Serum pomarańczowe 100ml
  • Ekstrakt drożdżowy 3,0g
  • Trypton 10,0g
  • Dekstroza 4,0g
  • Fosforan dipotasowy 2,5g
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)