Kluczowe dokumenty
MAMP09608
Millipore
MultiScreen Multiple Punch
Radionucleotide counting by transfer of individual filters to tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.22
Poziom jakości
linia produktu
MultiScreen®
producent / nazwa handlowa
MultiScreen®
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Niezależnie od zastosowania, Millipore oferuje płytki opracowane z myślą o konkretnych potrzebach. Płytki MultiScreen mają długą historię jako niezawodne narzędzie wspomagające odkrywanie leków i badania w dziedzinie nauk przyrodniczych.
Płytki filtracyjne HTS (numery katalogowe płytek rozpoczynające się od MS)
- Płytki MultiScreenHTS zostały opracowane specjalnie do zastosowań o wysokiej wydajności ze zautomatyzowanymi stacjami roboczymi. Sztywne ścianki boczne ułatwiają przenoszenie, a duża powierzchnia umożliwia umieszczanie etykiet z kodami kreskowymi. Studzienki są indywidualnie uszczelnione, aby zapobiec przesłuchom inkubacyjnym, a dolny drenaż można zdjąć w celu uzyskania dostępu do filtrów. Płytki filtracyjne są dostępne na platformach 96- i 384-dołkowych z szerokim wyborem membran i tworzyw sztucznych.
- Nowa konstrukcja płytek filtrujących MultiScreen HTS+ Hi flow firmy Millipore zmniejsza niespecyficzne wiązanie i zmienność zarówno tła, jak i intensywności sygnału, szczególnie w biochemicznych testach przesiewowych.
Klasyczne płytki filtrujące (numery katalogowe płytek zaczynające się od MA)
- Oryginalna konstrukcja wielodołkowa jest cenna w wielu zastosowaniach, które wymagają zanurzenia filtra w tacce testowej. Łatwo usuwalny drenaż dolny i unikalna konstrukcja płytki są idealne do testów takich jak Elispot, PAMPA, badań przesiewowych komórek (migracja, inwazja lub chemotaksja) lub dla użytkowników wykrywających topcount.
Akcesorium - MultiScreenHTS Vacuum Manifold
- Kolektor próżniowy MultiScreenHTS został zaprojektowany specjalnie do współpracy z płytkami filtracyjnymi MultiScreenHTS. Połączenie to zapewnia optymalną charakterystykę filtracji i płynną integrację automatyzacji.
Millicell Assay Plates
- Oprócz tradycyjnego formatu płytek testowych, płytki filtracyjne są również dostępne z tacami do hodowli komórkowej do hodowli i testowania zawiesinowych i przylegających linii komórkowych. Komórki wyhodowane na płytkach filtracyjnych różnicują się lepiej niż te wyhodowane na tradycyjnych plastikowych podłożach, co skutkuje bardziej zbliżonymi do żywych wynikami Ta kombinacja płytki filtracyjnej i tacki może być używana do różnych testów komórkowych, w tym testów transportu, toksyczności i badań przesiewowych.
Zastosowanie
Radionucleotide counting by transfer of individual filters to tubes
Komponenty
includes punch with punch carrier plate and punch distributor
punch kit required, sold separately
Informacje prawne
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Test ELISpot dostarcza jakościowych i ilościowych informacji na temat odpowiedzi immunologicznej, wizualizując wiele produktów wydzielniczych z pojedynczych reagujących komórek.
The enzyme-linked immunosorbent spot (ELISpot ) assay enables visualization of multiple secretory products from a single responding cell. The ELISpot provides both qualitative (type of immune protein) and quantitative (number of responding cells) information.