Key Documents
MABX7622
Sigma-Aldrich
Anti- Creatine Kinase-MB Isoenzyme (CKMB), clone 2
clone 2, from mouse
Synonim(y):
CKMB
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
informacje o genach
human ... CKM(1158)
Opis ogólny
Antibody recognises CKMB which is an isoform of Creatine Kinase present in heart muscle cells. CKMB is a well established cardiac biomarker, measurement of the CKMB levels in the blood are routinely used to assist in the diagnosis of a myocardial infarction.
Immunogen
CKMB
Zastosowanie
Confirmed matched pairing. Capture Antibody MABX7621-1KC; Detector Antibody MABX7622-1KC
Research Category
Cancer
Western Blotting;ELISA
Postać fizyczna
50 mM NaCl 10 mM PBS pH 8.0 0.1 % sodium azide (NaN₃)
Format: Purified
Protein A purified
Przechowywanie i stabilność
Stable for 12 months at 2-8ºC from date of receipt.
Inne uwagi
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2