Kluczowe dokumenty
MABT179
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Osterix (SP7), klon 6B12.1
clone 6B12.1, from mouse
Synonim(y):
Transcription factor Sp7, Zinc finger protein osterix
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6B12.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, rat
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgMκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SP7(121340)
Opis ogólny
OSTERIX, lub SP7, jest zawierającym palec cynkowy, specyficznym dla osteoblastów czynnikiem transkrypcyjnym, który ulega wyraźnej ekspresji we wszystkich rozwijających się kościach i jest kluczowym wymogiem dla różnicowania pre-osteoblastów w w pełni funkcjonalne osteoblasty. Podczas gdy badania nad rzeczywistymi mechanizmami funkcjonalnymi OSTERIX wciąż trwają, obecne odkrycia wskazują, że ekspresja OSTERIX jest indukowana przez BMP-2 i Dlx5 i działa za RUNX2, wspierając jego rolę w różnicowaniu mezenchymalnych komórek macierzystych. Dalsze badania wskazują również, że czynnik transkrypcyjny OSTERIX może również odgrywać rolę w negatywnej regulacji szlaków sygnałowych Wnt/β-katenina i proliferacji typów komórek osteroblastów podczas osteogenezy embrionalnej.
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające ludzkiemu Osterix.
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:200 z reprezentatywnej partii wykryło dehydrogenazę izocytrynianową w tkance zęba szczura. Barwienie jądrowe można zaobserwować w komórkach nabłonkowych w niektórych tkankach.
Wykryj białko Osterix (SP7) za pomocą anty-Osterix (SP7), klon 6B12.1 zatwierdzony do stosowania w WB i IHC.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
Cytoskeletal Signaling
Jakość
Evaluated by Western Blotting in SW1353 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Osterix in 10 µg of SW1353 cell lysate.
Opis wartości docelowych
~45 kDa. W niektórych lizatach może pojawić się niescharakteryzowane pasmo o masie ~160 kDa.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgMκ w buforze zawierającym PBS z 0,05% azydkiem sodu.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Komentarz do analizy
Kontrola
Lizat komórek SW1353
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2