Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
ZRB1704
Sigma-Aldrich
Anti-Osteocalcin Antibody, clone 2J18 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Białko Gla kości, BGP, białko zawierające kwas gamma-karboksyglutaminowy
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2J18, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 10.96 kDa
observed mol wt ~9 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BGLAP(632)
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych.
Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest sprawdzane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 2J18 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa osteokalcynę. Celuje w epitop w obrębie 21 aminokwasów od regionu C-końcowego.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 21 aminokwasom z C-końcowego regionu ludzkiej osteokalcyny.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek Saos-2.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1,000 tego przeciwciała wykryło osteokalinę w lizacie komórek Saos-2.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło rekombinowaną ludzką osteokalcynę.
Test wiązania powinowactwa: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała rekombinowaną osteokalcynę z KD 1,7 x 10-8 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza ELISA: Różne rozcieńczenia tego przeciwciała wykryły osteokalcynę w zastosowaniu ELISA. białka.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Osteokalcyna (UniProt: P02818; znana również jako białko Gla kości, BGP, białko zawierające kwas gamma-karboksyglutaminowy) jest kodowana przez gen BGLAP (identyfikator genu: 632) u człowieka. Osteokalcyna jest członkiem rodziny białek osteokalcyny/matrycy Gla i może stanowić od 1 do 2% całkowitego białka kości. Jest syntetyzowana przez osteoblasty i jest głównym składnikiem niekolagenowej macierzy kostnej. Osteokalcyna jest syntetyzowana z peptydem sygnałowym (aa 1-23) i propeptydem (aa 24-51), które są następnie odcinane w celu wytworzenia aktywnej wydzielanej formy osteokalcyny (aa 52-100). Osteokalcyna wykazuje wysokie powinowactwo do wapnia i silnie wiąże się z apatytem. Sześćdziesiąt do dziewięćdziesięciu procent zsyntetyzowanej de novo osteokalcyny jest włączane do macierzy kostnej, gdzie wiąże się z hydroksyapatytem podczas mineralizacji macierzy. Pozostała część osteokalcyny jest uwalniana do krążenia, gdzie może być czułym markerem tworzenia kości. Osteokalcyna w surowicy pochodzi prawie wyłącznie z tworzenia kości, przy niewielkim lub zerowym udziale procesu resorpcji. Główną cechą osteokalcyny jest obecność 3 zależnych od witaminy K reszt kwasu g-karboksyglutaminowego (Gla), które znajdują się w pierwszym regionie helikalnym i oddziałują z odstępami międzywapniowymi w sieci HAP. U ludzi odsetek krążącej osteokalcyny, która nie jest g-karboksylowana, jest wykorzystywany jako biomarker statusu witaminy K. Ekspresja osteokalcyny w osteoblastach jest stymulowana przez insulinę i adiponektynę, a osteokalcyna zwiększa wrażliwość na insulinę i różnicowanie w mięśniach. Osteokalcyna w surowicy jest podwyższona w chorobach charakteryzujących się zwiększonym obrotem kostnym, takich jak osteoporoza, nadczynność przytarczyc i choroba Pageta, a niska w stanach związanych z niskim obrotem kostnym, takich jak niedoczynność przytarczyc i niedobór hormonu wzrostu. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Kanazawa, I. (2015). World J. Diabetes. 6(18): 1345 1354; Gundberg, CM. et al. (2012). Adv Nutr. 3 (2): 149-157).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb po liofilizacji mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki). Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)