MABX4163
Klon 163 przeciwko białku wiążącemu insulinopodobny czynnik wzrostu 4 (IGFBP-4)
clone 163, from mouse
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
163, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
informacje o genach
human ... IGFBP4(3487)
Opis ogólny
Przeciwciało rozpoznaje C-końcową część ludzkiego białka wiążącego insulinopodobny czynnik wzrostu 4 (IGFBP-4). IGFBP-4 jest członkiem rodziny insulinopodobnych czynników wzrostu i jest odpowiedzialny za wiązanie insulinopodobnych czynników wzrostu I i II. Badania powiązały poziomy C-końcowego (CT-IGFBP-4) i N-końcowego (NT-IGFBP-4) z pewnymi zdarzeniami sercowymi, oferując potencjał jako nowy biomarker sercowy
Specyficzność
Człowiek
Zastosowanie
Potwierdzone dopasowanie par. Przeciwciało wychwytujące MABX4182-1KC; Przeciwciało wykrywające MABX4163-1KC
Wykryj CT-IGFBP-4 za pomocą tego mysiego monoklonalnego przeciwciała przeciwko białku wiążącemu insulinopodobny czynnik wzrostu 4 (IGFBP-4), klon 163, nr kat. Nr kat. MABX4163-1KC, zatwierdzonego do stosowania w testach Western Blotting i ELISA.
Research Category
Signaling
Signaling
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne w buforze zawierającym PBS (pH 7,4) z 0,09% azydkiem sodu.
Protein A purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2