MABT846
Anti-MYH-1 Antibody, clone 6F12H3
clone 6F12H3, from rat
Synonim(y):
Myosin-1, Myosin heavy chain 1, Myosin heavy chain 2x, MyHC-2x, Myosin heavy chain skeletal muscle adult 1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6F12H3, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Myh1(17879)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected MYH-1 in Immunofluorescence applications (Sawano, S., et. al. (2016). PLoS One. 11(11):e0166080).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected MYH-1 in Western Blotting applications (Sawano, S., et. al. (2016). PLoS One. 11(11):e0166080).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected MYH-1 in Immunohistochemistry applications (Sawano, S., et. al. (2016). PLoS One. 11(11):e0166080).
Cell Structure
Jakość
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected MYH-1 in mouse soleus muscle tissue lysates.