Kluczowe dokumenty
SAB2104768
Sigma-Aldrich
Anti-MYH-1 Antibody
rabbit polyclonal
Synonim(y):
Anti-MGC133384, Anti-MYHSA1, Anti-MYHa, Anti-MyHC-2X/D
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Nazwa produktu
Anti-MYH1, (N-terminal) antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
223 kDa
reaktywność gatunkowa
bovine, mouse, rat, horse, human, rabbit, sheep, guinea pig
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MYH1(4619)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego MYH1
Działania biochem./fizjol.
Miozyna jest głównym białkiem kurczliwym, które przekształca energię chemiczną w energię mechaniczną poprzez hydrolizę ATP. Miozyna jest heksamerycznym białkiem składającym się z pary łańcuchów ciężkich miozyny (MYH) i dwóch par nieidentycznych łańcuchów lekkich. Miozyna hea
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: KTSVFVDPKESFVKATVQSREGGKVTAKTEAGATVTVKDDQVFPMNPPK
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Guoliang Zhang et al.
Aging, 11(19), 8313-8328 (2019-10-03)
In this study, we used high-throughput RNA sequencing to identify mRNAs, long non-coding RNAs (lncRNAs) and circular RNAs (circRNAs) that are differentially expressed in the Substantia Nigra (SN) of aged and young rats. Gene Ontology and Kyoto Encyclopedia of Genes
Qi Yin et al.
Cell research, 30(2), 133-145 (2019-12-20)
Multisystem manifestations in myotonic dystrophy type 1 (DM1) may be due to dosage reduction in multiple genes induced by aberrant expansion of CTG repeats in DMPK, including DMPK, its neighboring genes (SIX5 or DMWD) and downstream MBNL1. However, direct evidence
Xu Cheng et al.
Experimental and therapeutic medicine, 15(1), 247-253 (2018-01-30)
Tibialis anterior (TA) muscle and other somite-derived limb muscles remain the prototype in skeletal muscle study. The majority of head muscles, however, develop from branchial arches and maintain a number of heterogeneities in comparison with their limb counterparts. Levator veli
Yawei Ji et al.
Cardiovascular pathology : the official journal of the Society for Cardiovascular Pathology, 27, 9-17 (2016-12-13)
Evidence suggests that store-operated Ca2+ entry (SOCE) is involved in the hypertrophy of cardiomyocytes. The signaling mechanisms of SOCE contributing to cardiac hypertrophy following phenylephrine (PE) stimulation are not fully understood. Ca
Jordi Camps et al.
Cell reports, 31(5), 107597-107597 (2020-05-07)
Fibrosis and fat replacement in skeletal muscle are major complications that lead to a loss of mobility in chronic muscle disorders, such as muscular dystrophy. However, the in vivo properties of adipogenic stem and precursor cells remain unclear, mainly due to