MABT847
Anti-MYH-4 Antibody, clone 2G72F10
clone 2G72F10, from rat
Synonim(y):
Myosin-4, Myosin heavy chain 2b, MyHC-2b, Myosin heavy chain 4
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2G72F10, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, rat
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Myh4(17884)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Western Blotting Analysis: A representative lot detected MYH-4 in Western Blotting applications (Sawano, S., et. al. (2016). PLoS One. 11(11):e0166080).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected MYH-4 in Immunofluorescence applications (Sawano, S., et. al. (2016). PLoS One. 11(11):e0166080).
Immunohistochemistry Analysis: A 1:25 dilution from a representative lot detected MYH-4 in mouse heart and mouse skeletal muscle tissues.
Cell Structure
Jakość
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected MYH-4 in mouse soleus muscle tissue lysate.