MABT819
Anti-Glycosaminoglycan Antibody, skin specific Antibody, clone PG-4
clone PG-4, from mouse
Synonim(y):
Proteoglycan, Dermatan sulfate, Chondroitin sulfate
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
PG-4, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, chicken, shark
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
metody
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgMκ
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FAM20B(9917)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Cell Structure
ELISA Analysis: A representative lot detected Glycosaminoglycan in ELISA applications (Sorrell, J.M., et. al. (1999). Histochem J. 31(8):549-58).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Glycosaminoglycan in Immunohistochemistry applications (Sorrell, J.M., et. al. (1999). Histochem J. 31(8):549-58).
Jakość
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected Glycosaminoglycan in human skin tissue.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash