Kluczowe dokumenty
MABT61
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Nektyna-1/PVRL1 (CD111), klon R1.302
clone R1.302.12, from mouse
Synonim(y):
poliovirus receptor-related 1 (herpesvirus entry mediator C), nectin-1, poliovirus receptor-related protein 1, poliovirus receptor-like 1, nectin 1, ectodermal dysplasia 4 (Margarita Island type), Herpesvirus entry mediator C, Herpes virus entry mediator
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
R1.302.12, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PVRL1(5818)
Opis ogólny
Nektyna-1, znana również jako białko 1 związane z receptorem wirusa polio (PRR1 lub PVRL1) lub CD111, jest podobnym do immunoglobuliny transmembranowym białkiem adhezji komórkowej, które wydaje się również odgrywać rolę w tworzeniu cewy nerwowej, wraz z N-kadheryną. Nektyny są znane jako receptory dla wirusa opryszczki pospolitej. Nektyna-1 jest połączona z cytoszkieletem aktyny poprzez afadynę wewnątrz komórki. Występuje głównie w ludzkim łożysku, chociaż u myszy ekspresja jest szeroka. Nektyna-1 wydaje się przylegać głównie do komórek wyrażających nektynę-4 i odwrotnie.
Immunogen
Ludzkie komórki NIH/3T3 transfekowane CD111
Zastosowanie
Analiza immunofluorescencji: Poprzednia partia została użyta przez niezależne laboratorium w IF (Cocchi, F., et al. (1998). Journal of Virology. 72(12):9992-10002).
To przeciwciało anty-Nektyna-1/PVRL1 (CD111), klon R1.302 jest zatwierdzone do stosowania w FC, IF do wykrywania Nektyny-1/PVRL1 (CD111).
Jakość
Evaluated by Flow Cytometry in human TF-1 cells.
Flow Cytometry Analysis: 0.25 µg of this antibody detected Nectin-1/PVRL1 in human TF-1 cells.
Opis wartości docelowych
57 kDa obliczone
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Komentarz do analizy
Kontrola
Ludzkie komórki TF-1
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The V domain of herpesvirus Ig-like receptor (HIgR) contains a major functional region in herpes simplex virus-1 entry into cells and interacts physically with the viral glycoprotein D.
Cocchi, F; Lopez, M; Menotti, L; Aoubala, M; Dubreuil, P; Campadelli-Fiume, G
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
The ectodomain of a novel member of the immunoglobulin subfamily related to the poliovirus receptor has the attributes of a bona fide receptor for herpes simplex virus types 1 and 2 in human cells.
Cocchi, F; Menotti, L; Mirandola, P; Lopez, M; Campadelli-Fiume, G
Journal of virology null
Kristin L M Boylan et al.
Oncotarget, 8(6), 9717-9738 (2016-12-31)
The cell adhesion molecule Nectin-4 is overexpressed in epithelial cancers, including ovarian cancer. The objective of this study was to determine the biological significance of Nectin-4 in the adhesion, aggregation, migration, and proliferation of ovarian cancer cells. Nectin-4 and its