Kluczowe dokumenty
MABN391
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-FIS1, klon 4D1.1
clone 4D1.1, from mouse
Synonim(y):
FIS-1, FIS 1, FIS1 homolog, Mitochondrial fission 1 protein, hFis1, hFis-1hFis 1, Tetratricopeptide repeat protein 11, Short name=TPR repeat protein 11
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4D1.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, rat
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FIS1(51024)
Opis ogólny
FIS1 lub TTC11, lub homolog FIS1 (hFis1), lub białko powtórzenia tetratrykopeptydowego 11 (białko powtórzenia TPR 11) lub białko rozszczepienia mitochondrialnego 1 jest interesującym członkiem niezbędnych białek mitochondrialnych. FIS1 jest kodowane przez gen jądrowy FIS1 i jest kluczowym graczem w dynamice mitochondriów. W komórkach eukariotycznych kształt mitochondriów może być dostosowany do różnych warunków fizjologicznych poprzez równowagę procesów fuzji i rozszczepienia określanych mianem dynamiki mitochondriów. Dynamika mitochondriów kontroluje nie tylko morfologię, ale także funkcję mitochondriów, a zatem ma kluczowe znaczenie w wielu aspektach życia komórki. W związku z tym istnieje dynamiczna równowaga między rozszczepieniem a fuzją, która może promować zdrowie i prawidłowy wzrost komórek lub gdy dysfunkcyjna dynamika mitochondriów jest związana z różnymi chorobami ludzkimi, w tym rakiem. Ludzki FIS1 to mitochondrialne, zlokalizowane w błonie zewnętrznej białko adaptorowe, które ma kluczowe znaczenie dla rekrutacji maszynerii komórkowej potrzebnej do rozszczepienia lub fuzji mitochondriów. FIS1 jest wprowadzany do zewnętrznej błony mitochondrialnej przez C-końcową domenę transmembranową, która wraz z krótkim segmentem podstawowym jest niezbędna do jego ukierunkowania na mitochondria. Nadekspresja FIS1 w ludzkich komórkach powoduje fragmentację i agregację mitochondriów. FIS1 oddziałuje z GTPazą DLP1/DRP1 związaną z dynaminą, a wraz z innymi białkami adaptorowymi, takimi jak MDV1, MFF i MiD, białka związane z dynaminą tworzą spirale wokół zwężonych miejsc na mitochondriach i pomagają w ich rozszczepieniu. Oprócz mitochondriów, FIS1 pośredniczy również w rozszczepianiu peroksysomów poprzez interakcję z DLP1. Królicze przeciwciało poliklonalne Anti-FIS1 firmy EMD-Millipore zostało przetestowane w metodzie western blot na ekstraktach komórek HeLa oraz w immunohistochemii na skrawkach tkanki ludzkiego mózgu.
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające ludzkiemu FIS1.
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:250 z reprezentatywnej partii wykryło FIS1 w tkance kory mózgowej człowieka i szczura.
To przeciwciało anty-FIS1, klon 4D1.1 jest zatwierdzone do stosowania w Western Blotting i immunohistochemii (parafina) do wykrywania FIS1.
Research Category
Neuroscience
Neuroscience
Research Sub Category
Neurodegenerative Diseases
Apoptosis - Additional
Jakość
Evaluated by Western Blotting in Raji cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1 µg/mL dilution of this antibody detected FIS1 in 10 µg of Raji cell lysate.
Opis wartości docelowych
~ 17 kDa obserwowane
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG2bκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Naresh C Bal et al.
The Journal of biological chemistry, 291(33), 17247-17257 (2016-06-15)
Skeletal muscle has been suggested as a site of nonshivering thermogenesis (NST) besides brown adipose tissue (BAT). Studies in birds, which do not contain BAT, have demonstrated the importance of skeletal muscle-based NST. However, muscle-based NST in mammals remains poorly