MABT39
Anti-Laminin alpha 5 Antibody, clone 4B12
clone 4B12, from mouse
Synonim(y):
laminin, alpha 5, Laminin-15 subunit alpha, laminin alpha-5 chain, Laminin-11 subunit alpha, laminin subunit alpha-5, Laminin-10 subunit alpha, Laminin α5, Lamininα5, Laminin-α5
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4B12, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable
izotyp
IgG1λ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LAMA5(3911)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Cell Structure
ECM Proteins
Jakość
Immunohistochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Laminin alpha 5 in human precancerous colorectal lesion tissue.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Human precancerous colorectal lesion tissue
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1