Kluczowe dokumenty
SAB4501720
Sigma-Aldrich
Anti-LAMA5 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
α 5, laminin, laminin α 5, laminin α-5
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 399 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LAMA5(3911)
Opis ogólny
Przeciwciało anty-LAMA5 wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka LAMA5. Laminina alfa5 (LAMA5) koduje łańcuch α5 lamininy. Jest on mapowany na ludzki chromosom 20q13.2- q13.3. W ludzkiej skórze LAMA5 jest produkowana i uwalniana przez perycyty skórne.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego LAMA5.
Zakres immunogenów: 2381-2430
Zastosowanie
Przeciwciało anty-LAMA5 zostało użyte w immunohistochemii, immunocytochemii i barwieniu immunofluorescencyjnym.
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Immunofluorescencja (1 artykuł)
Działania biochem./fizjol.
Ponadto badania na myszach wykazały, że LAMA5 jest zaangażowany w organogenezę i funkcję łożyska podczas ciąży. LAMA5 może odgrywać rolę w regulacji międzyosobniczej zmienności fenotypów metabolicznych u dzieci. Indukuje regenerację skóry zarówno in vitro, jak i in vivo.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Common variants in the LAMA5 gene associate with fasting plasma glucose and serum triglyceride levels in a cohort of pre-and early pubertal children.
De Luca M, et al.
Journal of pediatric genetics, 1(4), 229-234 (2012)
A role for pericytes as microenvironmental regulators of human skin tissue regeneration.
Paquet-Fifield S, et al.
The Journal of Clinical Investigation, 119(9), 2795-2806 (2009)
Glícia Maria de Almeida et al.
Scientific reports, 5, 17860-17860 (2015-12-15)
Extracellular matrix (ECM) is known to play several important roles in vascular development, although the molecular mechanisms behind these remain largely unknown. RECK, a tumor suppressor downregulated in a wide variety of cancers, encodes a membrane-anchored matrix-metalloproteinase-regulator. Mice lacking functional
Jyoti Gautam et al.
Scientific reports, 6, 36450-36450 (2016-11-04)
Laminin, a major component of the basement membrane, plays an important role in blood brain barrier regulation. At the neurovascular unit, brain endothelial cells, astrocytes, and pericytes synthesize and deposit different laminin isoforms into the basement membrane. It has been