primary antibodies
klon
P2H, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 130.98 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
opakowanie
antibody small pack of 100 μL
metody
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LAMC2(3918)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Ocena immunocytochemiczna w komórkach A431.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 tego przeciwciała wykryło podjednostkę g2 lamininy-5 (LAMC2) w komórkach A431.
Testowane zastosowania
Analiza Western Blotting: 1 μg/ml z reprezentatywnej partii wykryło LAMC2 w lizatach komórek raka płaskonabłonkowego płuc (dzięki uprzejmości Kaoru Miyazaki, Ph.D., KIhara Institute for Biological Research, Yokohama City University, Japonia).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła LAMC2 w aplikacjach Western Blotting (Miyazaki, K., et. al. (2016). Cancer Sci. 107(12):1909-1918).
Analiza immunohistochemiczna (parafina): 10 μg/mL z reprezentatywnej partii wykryło LAMC2 w normalnej ludzkiej skórze, raku skóry, normalnej piersi i tkankach gruczolakoraka piersi (dzięki uprzejmości Kaoru Miyazaki, Ph.D., KIhara Institute for Biological Research, Yokohama City University, Japonia).
Analiza ELISA: 5 μg/mL z reprezentatywnej partii wykryło LAMC2 w Lm-gamma2pf i Lm-gamma2 w pożywce Lm332 z komórek HEK293 z ekspresją Lm332 (dzięki uprzejmości Kaoru Miyazaki, Ph.D., KIhara Institute for Biological Research, Yokohama City University, Japonia).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła LAMC2 w zastosowaniach immunocytochemicznych (Miyazaki, K., et. al. (2016). Cancer Sci. 107(12):1909-1918).
Zastosowania immunohistochemiczne: Reprezentatywna partia wykryła LAMC2 w zastosowaniach immunohistochemicznych raka płaskonabłonkowego płuc i gruczolakoraka płuc (dzięki uprzejmości Kaoru Miyazaki, Ph.D., KIhara Institute for Biological Research, Yokohama City University, Japonia).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1