Kluczowe dokumenty
MABT1331
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-ADAM 12, klon 6E6
clone 6E6, from mouse
Synonim(y):
Disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 12, Meltrin-alpha
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6E6, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ADAM12(8038)
Opis ogólny
Białko 12 zawierające domenę dezintegryny i metaloproteinazy (UniProt: O43184, znane również jako ADAM 12, Meltrin-alfa) jest kodowane przez gen ADAM12 (znany również jako MLTN, UNQ346/PRO545) (Gene ID: 8038) u człowieka. Rodzina ADAM (dezintegryna i metaloproteaza) składa się z wielodomenowych białek powierzchniowych komórek, które są syntetyzowane w swojej proformie. Opisano cztery izoformy ADAM12, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. Izoforma 1 jest jednoprzebiegowym białkiem transmembranowym, a izoformy 2, 3 i 4 są białkami wydzielanymi. ADM12 jest syntetyzowany z peptydem sygnałowym (aa 1-28) i propeptydem (aa 29-207), które są następnie odcinane w dojrzałej formie. Wykazano, że izoforma 1 ulega ekspresji w łożysku oraz w mięśniach szkieletowych, sercowych i gładkich. Izoforma 2 ulega ekspresji tylko w łożysku lub w zarodku i płodzie. ADAM12 zawiera domenę bogatą w cysteinę (aa 514-649), która wspiera adhezję komórek poprzez syndekany i wyzwala zdarzenia sygnalizacyjne, które prowadzą do rozprzestrzeniania się komórek zależnego od integryny beta-1. Jednak w komórkach rakowych wiązanie tej domeny z syndekanami nie pozwala na rozprzestrzenianie się komórek za pośrednictwem integryny. Konserwowana cysteina obecna w motywie cysteiny-przełącznika wiąże katalityczny jon cynku, hamując w ten sposób enzym. Dysocjacja cysteiny od jonu cynku aktywuje enzym. Zwiększona regulacja ADAM12 została odnotowana w nowotworach złośliwych. W ludzkich komórkach raka piersi wykazujących ekspresję ADAM12, MMP-14 jest rekrutowany na powierzchnię komórki, co powoduje aktywację ADAM12 i przyspiesza progresję guza. ADAM12 nie wpływa na proliferację komórek nowotworowych, ale powoduje zmniejszenie apoptozy komórek nowotworowych i zwiększa apoptozę komórek zrębu. (Ref.: Sundberg, C., et al. (2004). J. Biol. Chem. 279(49); 51601 51611; Albrechtsen, R., et al. (2013). J. Cell Sci. 126(20); 4707 4720; Kveiborg, M., et al. (2005). Cancer Res. 65(11); 4754-4761).
Specyficzność
Klon 6E6 wykrywa ADAM 12-DeltaCyt. Celuje w epitop z zewnątrzkomórkowymi domenami bogatymi w dezintegrynę-cysteinę.
Immunogen
Pełnej długości rekombinowana ludzka wydzielana forma ADAM12 wyrażana w komórkach HEK293.
Zastosowanie
Analiza cytometrii przepływowej: 1 µg z reprezentatywnej partii wykrył ADAM 12 w milionie komórek ADAM 12-DeltaCyt MCF-7.
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła ADAM 12 w aplikacjach Western Blotting.
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowała ADAM 12 w zastosowaniach immunoprecypitacji.
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła ADAM 12 w zastosowaniach immunocytochemicznych.
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła ADAM 12 w zastosowaniach cytometrii przepływowej.
To mysie przeciwciało monoklonalne anty-ADAM 12, klon 6E6, nr kat. MABT1331, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym białko 12 zawierające domenę dezintegryny i metaloproteinazy i zostało przetestowane pod kątem stosowania w cytometrii przepływowej, immunocytochemii, immunoprecypitacji i Western Blotting.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Jakość
Evaluated by Immunocytochemistry in ADAM 12-DeltaCyt MCF-7 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected ADAM 12-DeltaCyt in MCF-7 cells.
Opis wartości docelowych
99,54 kDa obliczone.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.