MABT1330
Przeciwciało anty-ADAM 12, klon 8F8
clone 8F8, from mouse
Synonim(y):
Disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 12, Meltrin-alpha
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
8F8, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ADAM12(8038)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Analiza inhibicji: Przedstawiciel hamował degradację żelatyny indukowaną przez ADAM 12. (Albrechtsen, R., et. al. (2013). J Cell Sci. 126(Pt 20):4707-20).
Analiza cytometrii przepływowej: 1 µg z reprezentatywnej partii wykrył ADAM 12 w milionie komórek ADAM 12-DeltaCyt MCF-7.
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła ADAM 12 w zastosowaniach immunocytochemicznych (Sundberg, C., et. al. (2004). J Biol Chem. 279(49):51601-11).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła ADAM 12 w zastosowaniach Western Blotting (Kveiborg, M., et. al. (2005). Cancer Res. 65(11):4754-61).
Apoptosis & Cancer
Jakość
Immunocytochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected ADAM 12-DeltaCyt MCF-7 cells.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1