Key Documents
32967
Bispyribac sodium salt
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
Sodium 2,6-bis(4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyloxy)benzoate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
format
neat
ciąg SMILES
[Na+].COc1cc(OC)nc(Oc2cccc(Oc3nc(OC)cc(OC)n3)c2C([O-])=O)n1
InChI
1S/C19H18N4O8.Na/c1-26-12-8-13(27-2)21-18(20-12)30-10-6-5-7-11(16(10)17(24)25)31-19-22-14(28-3)9-15(23-19)29-4;/h5-9H,1-4H3,(H,24,25);/q;+1/p-1
Klucz InChI
FUHMZYWBSHTEDZ-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
- Water samples and agricultural products by liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
- Fruits and vegetables by liquid chromatography–quadrupole-time of flight–mass spectrometry (LC-QTOF-MS) with automated detection.
Polecane produkty
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?