MABS416
Anti-ABCG5, clone 1B5E10 Antibody
clone 1B5E10, from mouse
Synonim(y):
ATP-binding cassette sub-family G member 5, Sterolin-1, ABCG5
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1B5E10, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ABCG5(64240)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Flow Cytometry Analysis: A 1:200-400 dilution from a representative lot detected ABCG5 in A549 cells.
ELISA: A representative lot detected control Antigen (100 ng) and Antigen (10 ng, 50 ng, 100 ng) in ELISA (Direct).
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected ABCG5 in HL7702, Raji and Jurkat cell lysates.
Opis wartości docelowych
Powiązanie
Postać fizyczna
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2