Kluczowe dokumenty
HPA039321
Sigma-Aldrich
Anti-KERA antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Cna2, Anti-Keratocan, Anti-Slrr2b
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
SRSVRQVYEVHDSDDWTIHDFECPMECFCPPSFPTALYCENRGLKEIPAIPSRIWYLYL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KERA(11081)
Opis ogólny
Keratocan (KERA) to białko macierzy zewnątrzkomórkowej należące do rodziny małych, bogatych w leucynę proteoglikanów (SLRP). Ulega ekspresji w rogówce i kościach. KERA znajduje się na ludzkim chromosomie 12q21.
Immunogen
keratokan rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Keratocan (KERA) moduluje proliferację i różnicowanie linii osteoprogenitorów. Keratocan w rogówce uczestniczy w fibrylogenezie kolagenu. Jest zaangażowany w rozwój kości podczas rozwoju embrionalnego. KERA może być niezbędna w rozwoju i utrzymaniu przezroczystości rogówki.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST81131
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Keratocan is expressed by osteoblasts and can modulate osteogenic differentiation.
Igwe JC, et al.
Connective tissue research, 52(5), 401-407 (2011)
Promita Bhattacharjee et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 190, 110971-110971 (2020-03-21)
Optimal functionality of native corneal stroma depends on a well-ordered arrangement of extracellular matrix (ECM). To develop an in vitro corneal model, replication of the corneal in vivo microenvironment is needed. In this study, the impact of topographic cues on
Promita Bhattacharjee et al.
Scientific reports, 10(1), 6679-6679 (2020-04-23)
Substrate topographic patterning is a powerful tool that can be used to manipulate cell shape and orientation. To gain a better understanding of the relationship between surface topography and keratocyte behavior, surface patterns consisting of linear aligned or orthogonally aligned microchannels
Posterior amorphous corneal dystrophy in a patient with 12q21. 33 deletion.
Lenk J, et al.
Ophthalmic Genetics, 1-3 (2018)
Structure and sequence of the gene encoding human keratocan.
Tasheva ES, et al.
Dna Sequence, 10(1), 67-74 (1999)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA039321-100UL4061836364083
HPA039321-25UL4061841189794