Kluczowe dokumenty
MABS2195
Sigma-Aldrich
Anti-gp91phox (NOX2) Antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
54.1, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 65.34 kDa
observed mol wt ~91 kDa
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CYBB(1536)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Łańcuch ciężki cytochromu b-245 (UniProt: P04839; znany również jako CGD91-phox, Cytochrome b(558) subunit beta, Cytochrome b558 subunit beta, Heme-binding membrane glycoprotein gp91phox, NADPH oxidase 2, Neutrophil cytochrome b 91 kDa polypeptide, Generująca nadtlenki podjednostka łańcucha ciężkiego oksydazy NADPH, gp91-1, gp91-phox, p22 fagocytarny cytochrom B) jest kodowana przez gen CYBB (znany również jako NOX2) (Gene ID: 1536) u człowieka. Gp91phox jest wieloprzepustową glikoproteiną błonową z rodziny oksydaz NADPH, która zawiera trzy domeny zewnątrzkomórkowe, sześć domen transbłonowych i cztery domeny cytoplazmatyczne. Zawiera cztery miejsca wiązania żelaza i ma domenę oksydoreduktazy żelazowej, która jest zlokalizowana w aminokwasach 54-286. Jest krytycznym składnikiem związanej z błoną oksydazy fagocytów, która generuje nadtlenek i odgrywa ważną rolę w funkcji obronnej komórek fagocytarnych. Działa również jako bramkowany napięciem kanał protonowy, który pośredniczy w prądach H+ spoczynkowych fagocytów. Może ulegać polubikwitynacji przy lizynie 48 przez RNF145, co wyzwala jego degradację związaną z retikulum endoplazmatycznym. Klon 54.1 rozpoznaje konserwowaną domenę karboksy-końcową białek z rodziny NOX i wykazuje wyższą specyficzność dla NOX2 i zmniejszoną reaktywność z NOX3, NOX4 i NOX1 w kolejności malejącej. Wiadomo, że mutacje w genie CYBB powodują chorobę ziarniniakową, która charakteryzuje się niezdolnością neutrofili i fagocytów do zabijania połkniętych bakterii, co prowadzi do zagrażających życiu infekcji bakteryjnych i grzybiczych. (Ref.: Burritt, JB., et al. (2003). J. Immunol. 170 (12); 6082-6089).
Specyficzność
Klon 54.1 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym ludzki gp91phox/NOX2. Celuje w epitop w obrębie 8 aminokwasów od C-końcowej, czwartej domeny cytoplazmatycznej.
Immunogen
Częściowo oczyszczony ludzki neutrofilowy flawocytochrom b588 (gp91-phox).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie ludzkich komórek PMN.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:500 tego przeciwciała wykryło gp91phox (NOX2) w lizacie ludzkich komórek PMN.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła gp91phox (NOX2) w zastosowaniach Western Blotting (Baniulis, D., et. al. (2005). Biochim Biophys Acta. 1752(2):186-96; Burritt, J.B., et. al. (2003). J Immunol. 170(12):6082-9).
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła gp91phox (NOX2) w zastosowaniach cytometrii przepływowej (Burritt, J.B., et. al. (2003). J Immunol. 170(12):6082-9).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anti-gp91phox (NOX2) klon 54.1, nr kat. Nr kat. MABS2195, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa łańcuch ciężki cytochromu b-245 (gp91phox) i jest testowane do stosowania w cytometrii przepływowej i Western Blotting.
Postać fizyczna
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Przechowywanie i stabilność
Stabilność przez 1 rok w temperaturze od +2°C do +8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1