MABS2026
Anti-EphA2 Antibody, clone F2-27
clone F2-27, from mouse
Synonim(y):
Ephrin type-A receptor 2, EC: 2.7.10.1, Epithelial cell kinase, Tyrosine-protein kinase receptor ECK
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
F2-27, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EPHA2(1969)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected EphA2 in Immunoprecipitation applications (Tanaka, T., et. al. (2017). Transl Oncol. 10(4):476-484).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected EphA2 in Flow Cytometry applications (Tanaka, T., et. al. (2017). Transl Oncol. 10(4):476-484).
Signaling
Jakość
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected EphA2 in one million PC-3 cells.