Merck
M-027
Supelco
(±)-MDA-D5 solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonim(y):
(±)-3,4-Methylenedioxyamphetamine-d5
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10D5H8NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule D (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
stężenie
1.0 mg/mL in methanol
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
NC(C([2H])([2H])[2H])([2H])C([2H])([H])C1=CC(OCO2)=C2C=C1
InChI
1S/C10H13NO2/c1-7(11)4-8-2-3-9-10(5-8)13-6-12-9/h2-3,5,7H,4,6,11H2,1H3/i1D3,4D,7D
Klucz InChI
NGBBVGZWCFBOGO-KIUTZQKNSA-N
Opis ogólny
A stable-labeled internal standard suitable for quantitation of MDA levels in urine, serum, or plasma by LC/MS or GC/MS for urine drug testing, clinical toxicology, forensic analysis, or isotope dilution methods. MDA, or 3,4-methylenedioxyamphetamine, is an illicit recreational drug of the amphetamine and phenethylamine classes. Also known as tenamphetamine, MDA is abused for its psychedelic and hallucinogenic effects, similar to those of MDMA or "ecstasy".
Zastosowanie
  • GC-MS analysis of amphetamines and cathinones in oral fluid: Utilizing a one-step derivatization-extraction method, this study employs (±)-MDA-D₅ as an internal standard in the rapid analysis of eleven amphetamines and cathinones by GC-MS, emphasizing its role in forensic and clinical toxicology (Mohamed, 2017).
  • Simultaneous measurement of MDMA and its metabolites in urine: A sensitive gas chromatography-mass spectrometry method incorporates (±)-MDA-D₅ to simultaneously quantify MDMA, MDEA, and their metabolites in human urine, proving crucial for pharmacokinetic and metabolic studies in clinical settings (Pirnay et al., 2006).
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)