Kluczowe dokumenty
MABS2024
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciwko karboksylazie acetylo-CoA 1, klon 10H2.1
clone 10H2.1, from mouse
Synonim(y):
ACC1, ACC-alpha
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
10H2.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACACA(31)
Opis ogólny
Karboksylaza acetylo-CoA 1 (UniProt: Q13085; znana również jako ACC1, ACC-alfa) jest kodowana przez gen ACACA (znany również jako ACAC, ACC1, ACCA) (Gene ID: 31) u człowieka. Katalizuje on reakcję ograniczającą szybkość biogenezy długołańcuchowych kwasów tłuszczowych. ACC1 jest wielopodjednostkowym, zależnym od biotyny enzymem, który katalizuje karboksylację acetylo-CoA w celu wytworzenia malonylo-CoA poprzez dwie aktywności katalityczne, karboksylazę biotyny (BC) i karboksylotransferazę (CT). Aktywność ACC może być kontrolowana na poziomie transkrypcji, a także przez modulatory małocząsteczkowe i modyfikacje kowalencyjne. Opisano dwie izoformy ACC, alfa i beta, które są kodowane przez dwa różne geny. ACC-alfa jest wysoce wzbogacona w tkankach lipogennych. Poziomy ACC1 są regulowane długoterminowo na poziomie transkrypcji i translacji oraz krótkoterminowo poprzez fosforylację/defosforylację docelowych reszt serynowych oraz przez allosteryczną transformację cytrynianem lub palmitoilo-CoA. Aktywność ACC1 jest hamowana po fosforylacji, która zachodzi, gdy glukagon lub epinefryna wiążą się z receptorami lub gdy stan energetyczny komórki jest niski, co prowadzi do aktywacji kinazy białkowej aktywowanej AMP. Obecność kwasów tłuszczowych hamuje aktywność ACC1. ACC jest uważany za ważny cel w projektowaniu nowych leków przeciw otyłości.
Specyficzność
Klon 10H2.1 wykrywa ludzką karboksylazę acetylo-CoA 1. Celuje w epitop w obrębie 245 aminokwasów od C-końca.
Immunogen
Rekombinowany fragment znakowany GST odpowiadający 245 aminokwasom z C-końcowego regionu ludzkiej karboksylazy acetylo-CoA 1.
Zastosowanie
Anti-Acetyl CoA Carboxylase 1, klon 10H2.1, nr kat. MABS2024, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa karboksylazę acetylo-CoA 1 i zostało przetestowane do stosowania w Western Blotting i immunohistochemii (parafina).
Jakość
Evaluated by Western Blotting in A431 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Acetyl CoA Carboxylase 1 in A431 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~265 kDa; obliczono 265,55 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.