MSP010013
Hydrophilic/Hydrophobic Durapore® 0.22 µm, Millipak® Barrier 200 Capsule
Millipak® Barrier 200
Synonim(y):
Durapore Millipak Barrier 200, 0.22 μm, Hydrophobic/Hydrophilic, TC/TC
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PVDF
Poziom jakości
opis
hydrophobic/hydrophilic
sterylność
irradiated
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
gamma compatible
linia produktu
Millipak® Barrier 200
Właściwości
hydrophilic
hydrophobic
producent / nazwa handlowa
Durapore®
metody
sterile filtration: suitable
Długość
6.1 in.
Szerokość
3.0 in.
powierzchnia filtracyjna
1000 cm2
śr. przyłącza doprowadzającego
1.5 in.
śr. przyłącza odprowadzającego
1.5 in.
zanieczyszczenia
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matryca
Durapore®
wielkość porów
0.22 μm
dopasowywanie
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Opis ogólny
Inne uwagi
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Uwaga dotycząca przygotowania
Komentarz do analizy
Samples were quantitatively retentive of a minimum Brevundimonas diminuta challenge concentration of 1 x 10⁷ CFU/cm² using ASTM® F838 methodology.