Kluczowe dokumenty
MABS1922
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Src-Like-Adaptor 2 (SLA2), klon Z30P1F12*F4
clone Z30P1F12*F4, from mouse
Synonim(y):
Modulator of antigen receptor signaling, MARS, Src-like adapter protein 2, SLAP-2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
Z30P1F12*F4, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLA2(84174)
Opis ogólny
Src-like-adapter 2 (UniProt: Q9H6Q3; znany również jako Modulator of antigen receptor signaling; MARS; Src-like adapter protein 2; SLAP-2) jest kodowany przez gen SLA2 (znany również jako SLAP2, C20orf156) (Gene ID 84174) u człowieka. SLAP-2 jest zlokalizowany w błonie plazmatycznej i pęcherzykach wewnątrzkomórkowych, w tym w późnych pęcherzykach endosomalnych. Białko SLAP-2 zawiera NH2-końcową sekwencję konsensusu mirystoilacji oraz domeny SH3 i SH2 homologii Src, ale brakuje mu domeny kinazy tyrozynowej. Ulega ekspresji głównie w układzie odpornościowym, w tym w limfocytach T i monocytach, a na niskim poziomie w limfocytach B, łożysku, prostacie, okrężnicy i skórze. SLAP-2 służy jako białko adapterowe, które negatywnie reguluje sygnalizację receptora komórek T (TCR) i wykazano, że blokuje indukowaną przez receptor antygenu komórek T aktywację czynnika jądrowego aktywowanych komórek T. W komórkach stymulowanych receptorem antygenowym SLAP-2 wiąże się z kilkoma białkami fosforylowanymi tyrozyną, w tym z ligazą ubikwityny Cbl. Wykazano, że usunięcie karboksylowego końca SLAP-2 blokuje jego funkcję i znosi jego związek z Cbl. Nadekspresja SLAP-2 w liniach komórek T i B upośledza zdarzenia sygnalizacyjne za pośrednictwem receptora antygenu, w tym regulację w górę CD69, aktywację promotora NFAT i napływ wapnia. Ref.: Holland, SJ et al. (2001). J. Exp. Med. 194(9):1263-1276. Pandey, A., et al. (2002). J. Biol. Chem. 277(21):19131-19138.
Specyficzność
Klon Z30P1F12*F4 wykrywa białko -Src-Like-Adaptor 2 (SLA2) u człowieka poprzez celowanie w sekwencję w regionie C-końcowym.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający 8 aa z C-końcowego regionu ludzkiego białka Src-like adapter 2.
Zastosowanie
Wykryj Src-like-adapter 2 za pomocą tego mysiego przeciwciała monoklonalnego Anti-Src-Like-Adaptor 2 (SLA2), klon Z30P1F12*F4, nr kat. Nr kat. MABS1922, zatwierdzonego do stosowania w immunohistochemii (parafina).
Research Category
Signaling
Jakość
Evaluated by Immunohistochemistry in human cervical cancer, pancreas, and tonsil tissue.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected Src-Like-Adaptor 2 (SLA2) in human cervical cancer, pancreas, and tonsil tissue.
Opis wartości docelowych
28,6 kDa.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1