MABS1896
Anti-RNF123 Antibody, clone 2C10.1
clone 2C10.1, from mouse
Synonim(y):
E3 ubiquitin-protein ligase RNF123, EC 2.3.2.27, Kip1 ubiquitination-promoting complex protein 1, RING finger protein 123, RING-type E3 ubiquitin transferase RNF123
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2C10.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RNF123(63891)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected RING-type E3 ubiquitin transferase RNF123 in HeLa cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1