MABS1320
Anti-Serpin B13 Antibody, clone B29
clone B29, from mouse
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
B29, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SERPINB13(5275)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Western Blotting Analysis: 3 ug/mL from a representative lot detected Serpin B13 in mouse serpin/HEK293 cell lysates (Courtesy of Dr. Jan Czyzyk, M.D., University of Rochester Medical Center, NY).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Serpin B13 in Western Blotting applications (Baldzizhar, R., et. al. (2012). J Biol Chem. 288(3):1612-9; Czyzyk, J., et. al. (2012). J Immunol. 188(12):6319-27).
Affects Function Analysis: A representative lot detected Serpin B13 in Affects Function applications (Baldzizhar, R., et. al. (2012). J Biol Chem. 288(3):1612-9).
Signaling
Jakość
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be mouse IgG1 .