Kluczowe dokumenty
DR1041
Sigma-Aldrich
Anty-TIP60 królicze pAb
liquid, Calbiochem®
Synonim(y):
Białko interakcyjne anty-HIV-1 Tat, białko interakcyjne anty-cPLA2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
zawiera
≤0.1% sodium azide as preservative
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotyp
IgG
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KAT5(10524)
Opis ogólny
Królicze przeciwciało poliklonalne dostarczane jako nierozcieńczona surowica. Rozpoznaje białko TIP60 o masie ~60 kDa.
Rozpoznaje białko TIP60 o masie ~60 kDa w komórkach Saos-2.
To królicze pAb anty-TIP60 jest zatwierdzone do stosowania w immunoblottingu, immunoprecypitacji w celu wykrycia TIP60.
Immunogen
rekombinowane ludzkie białko TIP60
Zastosowanie
Immunoblotting (1:3000)
Immunoprecypitacja (1:100)
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Komentarz do analizy
Kontrola pozytywna
Komórki Saos-2
Inne uwagi
Murr, R., et al. 2006. Nat. Cell Biol.8, 91.
Sykes, S.M., et al. 2006. Mol. Cell24, 841.
Tang, Y., et al. 2006. Mol. Cell24, 827.
Frank, S.R., et al. 2003. EMBO Rep.6, 575.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sokhna M S Yakhine-Diop et al.
Molecular neurobiology, 56(4), 2466-2481 (2018-07-23)
Parkinson's disease (PD) is a chronic and progressive neurodegenerative disorder. While most PD cases are idiopathic, the known genetic causes of PD are useful to understand common disease mechanisms. Recent data suggests that autophagy is regulated by protein acetylation mediated