AB3279
Anti-Hexokinase Type II Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
HK II
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
rat, human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HK2(3099)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Metabolism
Enzymes & Biochemistry
Immunocytochemistry using indirect immunofluorescence.
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
insulin-responsive tissues such as skeletal muscle