Key Documents
SYNF564350
Synthware reaction tube with high vacuum valve
350 mL, joint: ST/NS 24/40, valve size 0-4 mm
Synonim(y):
Synthware F564350, Schlenk flask
About This Item
Kod UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.51
Materiały
colorless tube
glass tube
Połączenie
joint: ST/NS24/40
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations: no
Push fit
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kemtech F564350
pojemność
350 mL
350 mL
rozmiar zaworu
0-4 mm
Opis ogólny
Supplied with high vacuum valve with PTFE o-ring at tip and PTFE wiper (“umbrella”) to protect Viton® O-ring on shaft.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)