MABS1259
Anti-CYP51A1 Antibody, clone N6-P2H5*G8
clone N6-P2H5*G8, from mouse
Synonim(y):
Lanosterol 14-alpha demethylase, CYP51A1, CYPL1, CYPLI, Cytochrome P450 51A1, Cytochrome P450, family 51, subfamily A, polypeptide 1, Cytochrome P450-14DM, Cytochrome P45014DM, Cytochrome P450L1, Cytochrome P450LI, LDM, Sterol 14-alpha demethylase
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
N6-P2H5*G8, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CYP51A1(1595)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected increased CYP51A1 expression in formalin-fixed, paraffin-embedded primary colorectal cancer tissue than in normal colonic mucosa. Significantly reduced CYP51A1 expression was found in lymph node metastasis compared to Dukes C (stage 3) colorectal cancer (Swan, R., et al. (2016). Oncotarget. In press).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected a target band in lysate from CYP51A1-transfected, but not from untransfected, cells (Swan, R., et al. (2016). Oncotarget. In press).
Signaling
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:125 dilution of this antibody detected CYP51A1 in 50 µg of human liver microsome lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1