MABN1182
Anti-Glutamine Synthetase Antibody, clone 11A3.1
clone 11A3.1, from mouse
Synonim(y):
Glutamine synthetase, Glutamate-ammonia ligase, Glutamate decarboxylase, GS
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
11A3.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, rat
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GLUL (2752)
rat ... Glul(24957)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1000 dilution from a representative lot detected Glutamine synthetase in human cerebellum, cerebral cortex, and tonsil tissue sections.
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:20,000 dilution of this antibody detected Glutamine synthetase in 10 µg of rat brain tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1