GENA931-100UL
Mouse IgG HRP Linked Whole Ab (from Sheep)
Cytiva NA931-100UL
Synonim(y):
Mysie przeciwciało IgG
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.76
Polecane produkty
Właściwości
wetted part: no
opakowanie
pkg of 100 μL
producent / nazwa handlowa
Cytiva NA931-100UL
kolor
Brown (light)
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Przeciwciała są dostarczane z wytycznymi dotyczącymi rozcieńczania dla odpowiednich zastosowań i powinny być przechowywane w temperaturze od 2°C do 8°C.
Cechy i korzyści
- Wysoka specyficzność gatunkowa.
- Zoptymalizowany do użytku z naszą gamą odczynników 7699.
- Zalecane rozcieńczenia w celu zminimalizowania tła.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
ECL is a trademark of Cytiva
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GENA931-100UL | 4061837624162 |