Kluczowe dokumenty
GENA9310-1ML
Mouse IgG HRP Linked F(ab′)2 Fragment
Cytiva NA9310-1ML
Synonim(y):
F(ab′)2 fragment
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.76
application:
citations:
Właściwości
wetted part: no
opakowanie
pkg of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva NA9310-1ML
kolor
Colorless
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
The antibodies are supplied with dilution guidelines for relevant applications and should be stored at 2° C to 8° C.
Cechy i korzyści
  • Highly species-specific.
  • Optimized for use with our range of ECL Detection Reagents.
  • Recommended dilutions to minimize background.
Przechowywanie i stabilność
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
ECL is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)