Kluczowe dokumenty
GENA9340-1ML
Rabbit IgG HRP Linked F(ab′)2
Cytiva NA9340-1ML
Synonim(y):
Koniugat IgG HRP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.76
białko sprzężone
peroxidase conjugate
forma przeciwciała
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
Właściwości
wetted part: no
opakowanie
pkg of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva NA9340-1ML
kolor
Colorless
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Przeciwciała są dostarczane z wytycznymi dotyczącymi rozcieńczania dla odpowiednich zastosowań i powinny być przechowywane w temperaturze od 2°C do 8°C.
Cechy i korzyści
  • Wysoka specyficzność gatunkowa.
  • Zoptymalizowany do użytku z naszą gamą odczynników 7699.
  • Zalecane rozcieńczenia w celu zminimalizowania tła.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
ECL is a trademark of Cytiva
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)