Kluczowe dokumenty
MABS1118
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Cdc4 (FBXW7), klon 9D8.1
clone 9D8.1, from mouse
Synonim(y):
F-box/WD repeat-containing protein 7, Archipelago, F-box and WD-40 domain protein 7, F-box protein FBW7, F-box protein FBX30, F-box protein SEL-10, hAgo, hCdc4, Homolog of C elegans sel-10
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
9D8.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FBXW7(55294)
Opis ogólny
Białko F-box/WD zawierające powtórzenia 7 (UniProt Q969H0; znane również jako Archipelago, białko F-box i domena WD-40 7, białko F-box FBW7, białko F-box FBX30, białko F-box SEL-10, hAgo, hCdc4, homolog C elegans sel-10) jest kodowane przez gen FBXW7 (znany również jako AGO, CDC4, FBW7, FBX30, SEL10) (Gene ID 55294) u człowieka. W poliubikwitynacji białek pośredniczą enzymy aktywujące ubikwitynę (E1), enzymy sprzęgające ubikwitynę (E2) i ligazy ubikwityny (E3). Istnieją ligazy E3 typu palca RING, typu HECT i typu U-box. Białko 7 zawierające powtórzenia F-box/WD funkcjonuje jako składnik adaptorowy Skp1, Cullin, F-box (SCF) i pośredniczy w rekrutacji substratów do kompleksu ligazy ubikwityny E3 Cullin-RING (CRL). Cyklina E, c-Myc, c-Jun, Notch1, SREBP, mTOR, c-Myb, MCL1, NF B2 i GATA3 są znanymi substratami ukierunkowanymi przez Fbxw7 na degradację za pośrednictwem układu ubikwityna-proteasom (UPS).
Specyficzność
Epitop klonu 9D8.1 leży w regionie N-końcowym specyficznym dla ludzkiej i mysiej izoformy splicingowej Cdc4 (FBXW7) 1 (Archipelago alfa, FBW7alfa, 110K, wspólna) i nie jest konserwowany w ludzkiej / mysiej izoformie 2 (Archipelago beta, FBW7beta, 69K) lub 3 (Archipelago gamma, FBW7gamma, Hippocampal). Uwaga: UniProt Q8VBV4 obecnie wymienia tylko mysią izoformę 3 (NM_080428), ale nie izoformę 1 (NM_001177774) lub 2 (NM_001177773).
Immunogen
Rekombinowana ludzka izoforma 1 Cdc4 (FBXW7) znakowana GST (Archipelago alfa, FBW7alfa) N-końcowy fragment.
Zastosowanie
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło Cdc4 (FBXW7) w 10 µg ekstraktów jądrowych NIH/3T3, HeLa, HepG2, K562, LNCaP, U2OS.
Wykryj Cdc4 (FBXW7) za pomocą tego mysiego monoklonalnego przeciwciała anty-Cdc4 (FBXW7), klon 9D8.1, nr kat. Nr kat. MABS1118, zatwierdzonego do stosowania w Western Blotting.
Research Category
Signaling
Jakość
Evaluated by Western Blotting in HEK293 nuclear extract.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Cdc4 (FBXW7) in 10 µg of HEK293 nuclear extract.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~80 kDa. Obliczono 79,66 kDa (człowiek; UniProt Q969H0-1) i mysz; NP_001171244 i NM_001177774). W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1