Kluczowe dokumenty
MABN790
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Shank3, klon 16E2.3
clone 16E2.3, from mouse
Synonim(y):
SH3 and multiple ankyrin repeat domains protein 3, Shank3, Proline-rich synapse-associated protein 2, ProSAP2, Shank3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
16E2.3, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
human (based on 100% sequence homology)
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SHANK3(85358)
Opis ogólny
SH3 and multiple ankyrin repeat domains protein 3 (UniProt Q9BYB0; znane również jako Proline rich synapse associated protein 2, ProSAP2, Shank postsynaptic density protein, Shank3) jest kodowane przez gen SHANK3 (znany również jako DEL22q13.3, PROSAP2, PSAP2, SCZD15, SPANK-2) u człowieka (Gene ID 85358). Shank3/ProSAP2 należy do rodziny białek rusztowania ProSAP/Shank, które są ważnymi składnikami kompleksu gęstości postsynaptycznej (PSD) kolców dendrytycznych, które odgrywają ważną rolę w łączeniu błonowych receptorów glutaminianu z wewnątrzkomórkowymi białkami sygnalizacyjnymi i cytoszkieletem aktynowym. Białka Shank oddziałują z białkami adaptorowymi i łączą receptory glutaminianu w błonie postsynaptycznej za pośrednictwem wielu domen, w tym powtórzeń ankyryny, bogatych w prolinę, SH3, PSD95/disc-large/zona occludens-1 (PDZ) i domen SAM. Shanks, wraz z białkiem adaptorowym Homer i białkiem dynamin-3 związanym z pęcherzykami endocytarnymi, są wymagane do prawidłowej lokalizacji strefy endocytarnej w pobliżu PSD. Shank-3 indukuje tworzenie funkcjonalnych kolców dendrytycznych w aspinicznych neuronach móżdżku, podczas gdy knockdown Shank-3 skutkuje zmniejszoną gęstością i rozmiarem kolców w hodowanych neuronach hipokampa. Mutacje genu SHANK3 są znanymi przyczynami upośledzenia umysłowego i zaburzeń ze spektrum autyzmu.
Specyficzność
Oczekuje się, że będzie reagować zarówno z izoformą 1 (A), jak i 2 (B).
Immunogen
Epitop: Wewnętrzny (C-końcowa połowa)
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające C-końcowej połowie ludzkiego Shank3.
Zastosowanie
To przeciwciało anty-Shank3, klon 16E2.3 jest zatwierdzone do stosowania w Western Blotting do wykrywania Shank3.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Developmental Signaling
Jakość
Evaluated by Western Blotting in mouse brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected Shank3 in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~185 kDa. Wielopasmowy wzór w wyniku izoform i/lub modyfikacji potranslacyjnych. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2aκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1