MABN754
Anti-PAH Antibody, clone 6H10.1
clone 6H10.1, from mouse
Synonim(y):
Phenylalanine-4-hydroxylase, PAH, Phe-4-monooxygenase
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6H10.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PAH(5053)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50-250 dilution from a representative lot detected PAH in human cerebral cortex and human liver tissue.
Jakość
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected PAH in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1