AB1128
Anti-Respiratory Syncytial Virus Antibody
Chemicon®, from goat
Synonim(y):
RSV
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Warunki transportu
wet ice
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Reactive in paraffin embedded sections (see matsuse, et al 2000).
ELISA: 1:10,000
Fusion inhibition (1:256)
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2