MABN624
Anti-Pan-QKI Antibody, clone N147/6
clone N147/6, from mouse
Synonim(y):
Protein quaking, Hqk, HqkI, QKI
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
N147/6, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... QKI(9444)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Pan-QKI in rat hippocampus tissue (Prof. J. Trimmer, University of California, Davis.).
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL from a representative lot detected Pan-QKI in 10 µg of rat brain tissue.
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL from a representative lot detected Pan-QKI in 10 µg of mouse brain membrane tissue.
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Pan-QKI in RBM cell lysates and in COS cell lysates transfected with QKI-5, QKI-6, QKI-7, and QKI-7b (Prof. J. Trimmer, University of Califorina, Davis.).
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Jakość
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Pan-QKI in 10 µg of rat brain membrane tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Rat brain membrane tissue lysate.
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1