Opis ogólny
Seria sond 12110 do znakowania błon egzosomów może być stosowana do barwienia błon oczyszczonych egzosomów, co z kolei umożliwia obrazowanie znakowanych egzosomów pobranych przez komórki. SCT267 nie powoduje agregacji i ma niewielki wpływ na biologiczne cechy egzosomów, umożliwiając dokładną obserwację dynamiki egzosomów.Sondy do znakowania błon egzosomów12110 eliminują problemy związane z istniejącymi barwnikami do znakowania, w tym: 1) tworzenie własnych cząstek 2) wzrost wielkości egzosomów po znakowaniu Trzy różne kolory fluorescencji --- zielony (SCT265), czerwony (SCT266) i daleki czerwony (SCT267)--- umożliwiają zastosowanie w eksperymentach multipleksowania, takich jak obserwacja lokalizacji egzosomów w organellach.Dodaj 10 uL DMSO do probówki z zielonym, czerwonym lub dalekim czerwonym barwnikiem błony egzosomu, aby utworzyć roztwór podstawowy. WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE: Ex 640nm/Em 640-760nm Referencje: Kawata R, Oda S, Koya Y, Kajiyama H, Yokoi T. 2020. Pęcherzyki zewnątrzkomórkowe pochodzące z makrofagów regulują zapalenie wątroby wywołane konkanawaliną A poprzez hamowanie produkcji cytokin makrofagów. Toxicology. 443:152544.
Cechy i korzyści
Ta żywa sonda komórkowa fluoryzuje w dalekim czerwonym zakresie widmowym, gdy wiąże się z dwuwarstwą lipidową w błonach egzosomów.
Opis wartości docelowych
Egzosomy są formą pęcherzyków zewnątrzkomórkowych (EV), o których wiadomo, że przyczyniają się do komunikacji międzykomórkowej. Aby zbadać takie interakcje, zastosowano techniki znakowania oparte na barwnikach fluorescencyjnych. Barwniki fluorescencyjne znakujące błonę plazmatyczną są powszechnie stosowane do znakowania egzosomów, ponieważ dwuwarstwa lipidowa w egzosomach jest odpowiednim celem znakowania.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać 12110 Far Red Exosome Membrane Labeling Kit w temperaturze 2-8°C, chronić przed światłem. Po ponownym zawieszeniu w DMSO, przechowywać roztwór podstawowy w temperaturze -20°C, chronić przed światłem.
Inne uwagi
Ta sonda do wykrywania egzosomów w żywych kulturach znakuje dwuwarstwy lipidowe błon egzosomalnych, umożliwiając obserwację wychwytu egzosomów przez komórki. Egzosomy należy oczyścić przed znakowaniem.
Informacje prawne
BioTracker is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany