Opis ogólny
Seria sond 12110 do znakowania błony egzosomów może być stosowana do barwienia błony oczyszczonych egzosomów, co z kolei umożliwia obrazowanie znakowanych egzosomów pobranych przez komórki. SCT266 nie powoduje agregacji i ma niewielki wpływ na atrybuty egzosomów, umożliwiając dokładną obserwację dynamiki egzosomów.Sondy do znakowania błon egzosomów12110 *eliminują* problemy związane z istniejącymi barwnikami do znakowania, w tym: 1) tworzenie własnych cząstek 2) wzrost wielkości egzosomów po znakowaniu Trzy różne kolory fluorescencji --- zielony (SCT265), czerwony (SCT266) i daleki czerwony (SCT267)--- umożliwiają zastosowanie w eksperymentach multipleksowania, takich jak obserwacja lokalizacji egzosomów w organellach.Dodaj 10 uL DMSO do probówki z zielonym, czerwonym lub dalekim czerwonym barwnikiem błony egzosomu, aby utworzyć roztwór podstawowy. WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE: Ex 561nm/Em 570-640nm Referencje: Kawata R, Oda S, Koya Y, Kajiyama H, Yokoi T. 2020. Pęcherzyki zewnątrzkomórkowe pochodzące z makrofagów regulują zapalenie wątroby wywołane konkanawaliną A poprzez hamowanie produkcji cytokin makrofagów. Toxicology. 443:152544.
Cechy i korzyści
Ta żywa sonda komórkowa fluoryzuje w czerwonym zakresie widmowym, gdy wiąże się z dwuwarstwą lipidową w błonach egzosomów.
Opis wartości docelowych
Egzosomy są formą pęcherzyków zewnątrzkomórkowych (EV), które, jak wykazano, są zaangażowane w komunikację międzykomórkową. Aby zbadać taką komunikację, niezbędne są techniki znakowania oparte na barwnikach fluorescencyjnych. Barwniki fluorescencyjne znakujące błonę komórkową są powszechnie stosowane do znakowania egzosomów, ponieważ dwuwarstwa lipidowa w egzosomach jest optymalnym celem znakowania.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać 12110 Red Exosome Membrane Labeling Kit w temperaturze 2-8 °C, chroniąc przed światłem. Po ponownym zawieszeniu w DMSO, przechowywać roztwór podstawowy w temperaturze -20 °C, chroniąc przed światłem.
Inne uwagi
Ta sonda do wykrywania egzosomów w żywych kulturach znakuje dwuwarstwy lipidowe błon egzosomalnych, umożliwiając obserwację wychwytu egzosomów przez komórki. Egzosomy należy oczyścić przed znakowaniem.
Informacje prawne
BioTracker is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany