Kluczowe dokumenty
MABN287
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-ABCA4, klon 5D7.1
clone 5D7.1, from mouse
Synonim(y):
Retinal-specific ATP-binding cassette transporter, ATP-binding cassette sub-family A member 4, RIM ABC transporter, RIM protein, RmP, Stargardt disease protein
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5D7.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ABCA4(24)
Opis ogólny
Specyficzny dla siatkówki transporter kasetowy wiążący ATP, kodowany przez gen ABCA4, odgrywa kluczową rolę w transporcie substratów retinoidowych z zewnątrzkomórkowych lub śródplazmatycznych błon komórek pręcików do powierzchni błony cytoplazmatycznej w celu przetworzenia ostatecznie w witaminę A, a następnie przeniesienia do nabłonka barwnikowego siatkówki, gdzie jest przekształcany w 11-cis-retinal, aktywny składnik potrzebny do widzenia. ABCA4 jest zlokalizowany w zewnętrznych segmentach pręcików i czopków, w liczbie miliona kopii na fotoreceptor. ABCA4 jest białkiem specyficznym dla siatkówki. Mutacje w ABCA4 są powiązane z kilkoma chorobami genetycznymi związanymi z oczami, takimi jak formy zwyrodnienia plamki żółtej zwane chorobą Stargardta i ARMD2, a także retinitis pigmentosa 19 i dystrofia stożkowo-pręcikowa 3.
Immunogen
Rekombinowane białko odpowiadające ludzkiemu ABCA4.
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:250 z reprezentatywnej partii wykryło ABCA4 w ludzkiej tkance siatkówki.
Anti-ABCA4 Antibody, clone 5D7.1 | MABN287 jest przeciwciałem przeciwko ABCA4 Antibody do stosowania w Western Blotting, immunohistochemii (parafina).
Jakość
Evaluated by Western Blotting in Y79 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 5.0 µg/mL of this antibody detected ABCA4 in 200 µg of Y79 cell lysate.
Opis wartości docelowych
~275 kDa obserwowane
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1