MABN2439M
Anti-ABCA4 Antibody, clone 3F4
clone 3F4, from mouse
Synonim(y):
ABC transporter A4, RIM ABC Transporter, RIM protein
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3F4, monoclonal
reaktywność gatunkowa
bovine, human, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ABCA4(24)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunofluorescence Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected ABCA4 in mouse retina cells (Courtesy of Dr. Robert Molday, Ph.D., University of British Columbia, Canada).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected ABCA4 in Immunoprecipitation applications (Bungert, S., et. al. (2001). J Biol Chem. 276(26):23539-46).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected ABCA4 in Western Blotting applications (Molday, L.L., et. al. (2000). Nat Genet. 25(3):257-8; Illing, M., et. al. (1997). J Biol Chem. 272(15):10303-10; Beharry, S., et. al. (2004). J Biol Chem. 279(52):53972-9).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected ABCA4 in Immunohistochemistry applications (Molday, L.L., et. al. (2000). Nat Genet. 25(3):257-8).
Neuroscience
Jakość
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected ABCA4 in 10 µg of human retinal tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1