MABN2440
Anti-ABCA4 Antibody, clone 5B4
clone 5B4, from mouse
Synonim(y):
Retinal-specific ATP-binding cassette transporter, ATP-binding cassette sub-family A member 4, RIM ABC transporter, RIM protein, RmP, Stargardt disease protein
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5B4, monoclonal
reaktywność gatunkowa
bovine, human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse (based on 100% sequence homology)
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ABCA4(24)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Western Blotting Analysis: A representative lot detected ABCA4 in Western Blotting applications (Ahn, J., et. al. (2003). J Biol Chem. 278(41):39600-8; Bungert, S., et. al. (2001). J Biol Chem. 276(26):23539-46).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected ABCA4 in Immunoprecipitation applications (Ahn, J., et. al. (2003). J Biol Chem. 278(41):39600-8; Bungert, S., et. al. (2001). J Biol Chem. 276(26):23539-46).
Neuroscience
Jakość
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected ABCA4 in 10 µg of human retina tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash