ABN1441
Anti-ABCA4
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Retinal-specific ATP-binding cassette transporter, ATP-binding cassette sub-family A member 4, RIM ABC transporter, RIM protein, RmP, Stargardt disease protein
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ABCA4(24)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Jakość
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected ABCA4 in 10 µg of human retina tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash