MABN2304
Anti-Legumain/Asparaginyl endopeptidase antibody Clone 6E3
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6E3, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 49.41 kDa
observed mol wt ~55 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human, mouse
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
Unknown
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... LGMN(5641)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in SH-SY5Y cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1000 dilution of this antibody detected Legumain/AEP in SH-SY5Y cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Legumain/AEP in mouse brain tissue lysate.
ELISA Analysis: A representative lot detected Legumain/AEP in ELISA applications (Mattock, K.L., et al. (2010). Atherosclerosis.208(1):83-9; Kang, S.S., et al. (2018). EMBO J. 37(12):e98878).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated legumain/AEP in Immunoprecipitation applications (Zhang, Z., et al. (2015). Nat Commun. 6:8762).
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected Legumain/AEP in human placenta tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Legumain/AEP in Immunocytochemistry applications (Li, D.N., et al. (2003). J. Biol. Chem. 278(40):38980-90; Wang, Z-H., et al. (2019). Cell Rep. 28(3):655-669).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Legumain/AEP in Western Blotting applications (Probst-Kepper, M., et al. (2009). J Cell Mol Med.;13(9B):3343-57; Zhang, Z., et al. (2015). Nat Commun.;6:8762; Wang, Z-H., et al. (2017). Mol Cell.;67(5):812-825; Zhang, Z., et al. (2017). Nat Struct Mol Biol.;24(8):632-642; Kang, S.S., et al. (2018). EMBO J.;37(12):e98878; Wang, Z-H., et al. (2018). Nat Commun.;9(1):1784; Wang, Z-H., et al. (2018). JCI Insight.;3(16):e99007; Wang, Z-H., et al. (2019). Cell Rep.;28(3):655-669).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1