Kluczowe dokumenty
MABN2284
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciwko białku podobnemu do delta 1, klon PGPM-1F9
clone PGPM-1F9, from rat
Synonim(y):
Drosophila Delta homolog 1, Delta1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
PGPM-1F9, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Dll1(13388)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Białko delta-podobne 1 (UniProt: Q61483; znane również jako Drosophila Delta homolog 1, Delta1, DLL1) jest kodowane przez gen Dll1 (Gene ID: 13388) u myszy. DLL1 jest jednoprzebiegowym, transmembranowym białkiem ligandowym receptorów NOTCH1, NOTCH2 i NOTCH3, które wiąże domenę zewnątrzkomórkową (ECD) receptora Notch w sposób cis i trans. Po transinterakcji komórki ligandowe wytwarzają siłę mechaniczną, która promuje transendocytozę zewnątrzkomórkowej domeny receptora Notch (NECD) i wyzwala sygnalizację Notch. Delta1 jest wymagana do rozwoju embrionalnego i utrzymania dorosłych komórek macierzystych w wielu różnych tkankach. Indukowana przez DLL1 sygnalizacja Notch odgrywa rolę w regulacji linii komórkowej, specyfikacji komórek, wzorcowaniu komórek i morfogenezie poprzez wpływ na różnicowanie i proliferację. DLL1 odgrywa rolę w regulacji różnicowania neuronalnego komórek prekursorowych neuronów poprzez interakcję komórka-komórka. DLL1 ulega koekspresji z DLL3 w mezodermie presomalnej zarodka myszy, jednak pomimo ich koekspresji, mutacje w tych białkach powodują uderzająco różne efekty. Heterozygotyczne myszy z mutacją DLL1 są lżejsze i mniejsze, ze zmienionym stosunkiem tkanki tłuszczowej do beztłuszczowej oraz wykazują podwyższone ciśnienie krwi i niewielką bradykardię. Wykazują również obniżony poziom cholesterolu i trójglicerydów we krwi.
Specyficzność
Klon PGPM-1F9 specyficznie wykrywa mysie białko Delta Like 1. Celuje w epitop w obrębie 17 aminokwasów od regionu C-końcowego.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 17 aminokwasom z C-końcowej połowy mysiego białka podobnego do delta 1.
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła białko delta-podobne 1 w zastosowaniach immunohistochemicznych (Bone, R.A., et. al. (2014). Development. 141(24):4806-16).
Analiza cytometrii przepływowej: 1 µg z reprezentatywnej partii wykrył białko delta-podobne 1 w milionie komórek DLL1-flag A7A1/CHO wyrażających DLL1.
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła białko delta-podobne 1 w aplikacjach Western Blotting (Geffers, I., et. al. (2007). J Cell Biol. 178(3):465-76).
Przeciwciało anty-Delta-like protein 1, klon PGPM-1F9, nr kat. MABN2284, jest wysoce specyficznym szczurzym przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko białku Delta-like protein 1 i zostało przetestowane w cytometrii przepływowej, immunohistochemii i Western Blotting.
Research Category
Neuroscience
Jakość
Evaluated by Western Blotting in DLL1-FLAG/CHO cell lysates.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Delta-like protein 1 in 10 µg of lysate from CHO cells stably expressing Flag-tagged Delta-like Protein 1.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~78 kDa; obliczono 78,45. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone szczurze przeciwciało monoklonalne IgG2a w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Brittany M Edens et al.
Cell reports, 28(4), 845-854 (2019-07-25)
N6-methyladenosine (m6A) modification of mRNA is emerging as a vital mechanism regulating RNA function. Here, we show that fragile X mental retardation protein (FMRP) reads m6A to promote nuclear export of methylated mRNA targets during neural differentiation. Fmr1 knockout (KO)