MABN110
Anti-pro-BDNF Antibody, clone 5D4.1
clone 5D4.1, 1 mg/mL, from mouse
Synonim(y):
Brain-derived neurotrophic factor, Abrineurin
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5D4.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BDNF(627)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Immunohistochemistry Analysis: A 1:2000 dilution from a representative lot detected Pro-BDNF in human cerebral cortex and thalamic tissue.
Jakość
Western Blotting Analysis: A 0.5 µg/mL diultion of this antibody detected pro-BDNF in 200 µg of Rat Brain cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1